Läs mer
2-nitrofenol, 99 %
Produktkod. 10705411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10705411 1 kg Glasflaska 1kg
10533871 5 g Glasflaska 5g
10316680 100 g Glasflaska 100g
10376720 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10705411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128740010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-75-5
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00011688
InChI-nyckel IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
IUPAC-namn 2-nitrofenol
LEDER OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43,0 °C till 47,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 214,0 °C till 216,0 °C
Flampunkt 108 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4OH
Kvantitet 1 kg
UN-nummer 1663
Beilstein 06, 213
Fieser 05,477
Merck Index 15, 6707
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, aceton, kloroform, bensen, koldisulfid, alkalihydroxider och toluen
Viskositet 1,35 mPa (80 °C)
Formel vikt 139.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.