missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrophenol Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrophenol Potassium Salt |
| CAS | 824-38-4 |
| Molekylformel | C6H4KNO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Potassium 2-nitrophenolate, Potassium 2-nitrophenoxide, Potassium o-nitrophenolate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3.K/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | O=N(C1=C(O[K])C=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | potassium 2-nitrophenolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 176.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?