Läs mer
2-Nitrophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899330
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899330 500 g 500g
15889330 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15899330 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8067900500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-75-5
Kvalitet Research
Molekylformel 2-(NO2)C6H4OH
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Specifikationer
Smältpunkt 44°C
Kokpunkt 215°C to 216°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00011688
Kvantitet 500 g
Synonym 2-Nitrophenol, o-Nitrophenol, 2-Nitrophenol