Läs mer
2-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30468557
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30468557 100 g
1 options
Produktkod. 30468557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN496905100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Molekylformel C6 H5 N O3
Kvantitet 100 g
Synonym Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
LEDER Oc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Formel vikt 139.0269