Läs mer
2’-Nitrophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-xylopyranoside, TRC
Produktkod. 30471818
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30471818 10 mg
1 options
Produktkod. 30471818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN50698510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Nitrophenyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranoside
CAS 10256-24-3
Molekylformel C17 H19 N O10
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO10/c1-9(19)25-14-8-24-17(16(27-11(3)21)15(14)26-10(2)20)28-13-7-5-4-6-12(13)18(22)23/h4-7,14-17H,8H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+/m1/s1
LEDER CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-(2-nitrophenoxy)oxan-3-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 397.33
Formel vikt 397.1009