Läs mer
Melford 2-nitrofenyl-BD-glukopyranosid
Produktkod. 30018617
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018617 100 mg
30018619 10 g
30018618 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018617 Leverantör Melford Leverantörsnummer N810200.1
Spektrofotometriskt substrat för detektion avβ -D-glukosidas.
Spektrofotometriskt substrat för detektion avβ -D-glukosidas.