Läs mer
2-Nitrophenyl-beta-D-galaktopyranosid, 98+%
Produktkod. 11323086
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323086 1 g 1g
11333086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10939.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 369-07-3 | C12H15NO8 | 301,251 g/mol
2-Nitrofenyl-beta-D-galaktopyranosid är enβ -Galaktosidassubstrat för kolorimetrisk och EIA applikationer; motsvarighet till allmänt använt pNPP/alkaliskt fosfatassubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Nitrofenyl-beta-D-galaktopyranosid är enβ -Galaktosidassubstrat för kolorimetrisk och EIA applikationer; motsvarighet till allmänt använt pNPP/alkaliskt fosfatassubstrat.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 20 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-07-3
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.251
MDL-nummer MFCD00063255
InChI-nyckel KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonym 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
PubChem CID 96647
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(2-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Smältpunkt ∽192°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 92207
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −68° (c=1 in Water)
Formel vikt 301.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.