Läs mer
2'-nitrofenyl-beta-D-xylopyranosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside |
| CAS | 10238-27-4 |
| Molekylformel | C11 H13 N O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO7/c13-7-5-18-11(10(15)9(7)14)19-8-4-2-1-3-6(8)12(16)17/h1-4,7,9-11,13-15H,5H2/t7-,9+,10-,11+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5R)-2-(2-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.22 |
| Formel vikt | 271.0692 |