Läs mer
2'-nitrofenyl-beta-D-xylopyranosid, TRC
Produktkod. 30476254
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30476254 500 mg
1 options
Produktkod. 30476254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN508950500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
CAS 10238-27-4
Molekylformel C11 H13 N O7
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO7/c13-7-5-18-11(10(15)9(7)14)19-8-4-2-1-3-6(8)12(16)17/h1-4,7,9-11,13-15H,5H2/t7-,9+,10-,11+/m1/s1
LEDER O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2-(2-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 271.22
Formel vikt 271.0692