Läs mer
2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 369-07-3 |
| MDL-nummer | MFCD00063255 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.25 |
| Kvalitet | Research |