Läs mer
2-nitrophenylisocyanat, 99 %
Produktkod. 10522471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522471 25 g Glasflaska 25g
10319310 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00 SEK
    2268.65 SEK / 25g
    Save 261.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 3320-86-3 | C7H4N2O3 | 164,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3320-86-3
Molekylformel C7H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 164.12
InChI-nyckel JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl isocyanate, o-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-nitro, isocyanic acid, o-nitrophenyl ester, 2-nitrophenylisocyanate, 2-nitrobenzenisocyanate, nitrophenyl isocyanate, 2-nitrophenylisocynate, 2-nitro phenyl isocyanate, acmc-1cp5k
PubChem CID 76834
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenyl isocyanate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38,0 °C till 41,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 135,0 °C till 137,0 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4NCO
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: lösliga i toluen
Formel vikt 164.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrophenyl isocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.