Läs mer
2-nitrofenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448909
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448909 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15448909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09669.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 2719-30-4 | C7H4N2O2S | 180,181 g/mol
2-Nitrofenylisotiocyanat kan reagera med pyridin-2-ylamin för att få 2-nitrofenyl(2-pyridyl)tiourea. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Nitrofenylisotiocyanat kan reagera med pyridin-2-ylamin för att få 2-nitrofenyl(2-pyridyl)tiourea. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Hydrolyserar med
vatten.
Anteckningar
Store
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenyl isothiocyanate
CAS 2719-30-4
Smältpunkt 73 °C till 76 °C
Kokpunkt 135 °C till 137 °C (17 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Irriterande
Molekylformel C7H4N2O2S
MDL-nummer MFCD00007092
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2719657
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 2-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, isothiocyanatonitro, 2-nitrobenzenisothiocyanate, 2-nitrophenylisothiocyanate, o-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-nitro-benzene, #
Löslighetsinformation Hydrolyserar med vatten.
InChI-nyckel CBWJHIXSVFDERH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 180.181
PubChem CID 137690
Formel vikt 180.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrophenyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.