Läs mer
2-Nitrophenyl Phenyl Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrodiphenyl sulfide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| Formel vikt | 231.0354 |