missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2-Nitrophenyl)phenylamine, TRC

Codice prodotto. 30469151
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30469151 100 g
30477717 5 g
30470192 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30469151 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCN504458100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 119-75-5
Molekylformel C12 H10 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Synonym Benzenamine, 2-nitro-N-phenyl- (9CI, ACI), 2-Nitro-N-phenylbenzenamine (ACI), Diphenylamine, 2-nitro- (8CI), 2-Nitro-N-phenylaniline, 2-Nitrodiphenylamine, C.I. 10335, N-(2-Nitrophenyl)aniline, N-Phenyl-2-nitroaniline, N-Phenyl-2-nitrobenzenamine, N-Phenyl-o-nitroaniline, NSC 105613, NSC 4754, NSC 629274, o-(Phenylamino)nitrobenzene, o-Nitro-N-phenylaniline, o-Nitrodiphenylamine, Sudan Yellow 1339
IUPAC-namn 2-nitro-N-phenylaniline
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2ccccc2

Specifica

Kemiskt namn eller material 2-Nitrodiphenylamine
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-9-5-4-8-11(12)13-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Formel vikt 214.0742
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.