missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N4O3P/c7-14(8,13)9-5-3-1-2-4-6(5)10(11)12/h1-4H,(H5,7,8,9,13) |
| Formel vikt | 216.0412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?