Läs mer
2-Nitrophenylacetonitrile, 98%
Produktkod. 10022230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10022230 10 g Glass bottle 10g
10330504 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10022230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172420100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 610-66-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-66-2
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD00007183
InChI-nyckel YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
PubChem CID 11888
IUPAC-namn 2-(2-nitrophenyl)acetonitrile
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenylacetonitrile
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 81.0°C to 85.0°C
Färg Brown to Brown-Gray
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel O2NC6H4CH2CN
Kvantitet 10 g
Beilstein 09, 455
Formel vikt 162.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrophenylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.