Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrophenylacetonitrile |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 81.0°C to 85.0°C |
| Färg | Brown to Brown-Gray |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | O2NC6H4CH2CN |
| Kvantitet | 50 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Nitrophenylacetonitrile
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.