Läs mer
2-Nitrophenylselenocyanate, 97%
Produktkod. 11339026
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339026 1 g 1g
11349026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20193.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51694-22-5 | C7H4N2O2Se | 227.092 g/mol
2-Nitrofenylselenocyanat används för att studera mekanismen för dess reaktion med zink/tiolatkluster av metallothionein. Det används också vid framställning av 2,3-seco-5 alfa-kolestan-2,3-diol och vid framställning av 4alfa-metyl-2,3-seco-5 alfa-kolestan-2,3-diol. Vidare används det vid framställning av 2-nitrofenylselenylderivat och 3alfa-[(2-nitrofenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. Utöver detta reagerar den med 6-brom-hexansyra-metylester för att få 6-(2-nitro-fenylselanyl)-hexansyra-metylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Nitrofenylselenocyanat används för att studera mekanismen för dess reaktion med zink/tiolatkluster av metallothionein. Det används också vid framställning av 2,3-seco-5 alfa-kolestan-2,3-diol och vid framställning av 4alfa-metyl-2,3-seco-5 alfa-kolestan-2,3-diol. Vidare används det vid framställning av 2-nitrofenylselenylderivat och 3alfa-[(2-nitrofenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. Utöver detta reagerar den med 6-brom-hexansyra-metylester för att få 6-(2-nitro-fenylselanyl)-hexansyra-metylester.
Löslighet Löslig i diklormetan, tetrahydrofuran, dimetylformamid och etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51694-22-5
Molekylformel C7H4N2O2Se
Molekylvikt (g/mol) 227.092
MDL-nummer MFCD00043146
InChI-nyckel LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester, 2-nitrophenyl selenocyanate, 2-nitrophenylselenocyanate, o-nitrophenyl selenocyanate, 1-nitro-2-selenocyanatobenzene, 2-nitrophenyl selanyl formonitrile, 2-nitrophenyl selenocyanic acid, ortho-nitrophenyl selenocyanate, acmc-20anow, o-nitrophenylselenocyanate
PubChem CID 103931
IUPAC-namn (2-nitrofenyl)selenocyanat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[Se]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrophenylselenocyanate
Smältpunkt 134°C to 141°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3283
Beilstein 1309777
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,dimethyl formamide and ethanol.
Formel vikt 227.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.