missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrophloroglucinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrophloroglucinol |
| CAS | 16600-92-3 |
| Molekylformel | C6H5NO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Nitro-phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trihydroxybenzene, 2-Nitro-1,3,5-benzenetriol, 2-Nitrophloroglucinol, Nitrophloroglucinol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H |
| LEDER | O=N(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)=O |
| IUPAC-namn | 2-nitrobenzene-1,3,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.11 |
| Formel vikt | 171.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?