missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6 |
| CAS | 52809-86-6 |
| Molekylformel | C3 D6 H N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-nitro- (9 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterol-2-nitropropane, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6, 2-Nitropropane-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([N+](=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-nitropropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.1302 |
| Formel vikt | 95.0853 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?