missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN

Produktkod. 30319452
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319452 0.1 g
30314344 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319452 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND53930.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6
CAS 52809-86-6
Molekylformel C3 D6 H N O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-nitro- (9 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterol-2-nitropropane, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Nitropropane-1,1,1,3,3,3-D6, 2-Nitropropane-d6
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([N+](=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-nitropropane
Molekylvikt (g/mol) 95.1302
Formel vikt 95.0853 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.