Läs mer
2-Nitropropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitropropane |
| CAS | 79-46-9 |
| Molekylformel | C3 H7 N O2 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 2-Nitropropane, 1-Methylnitroethane, Dimethylnitromethane, Isonitropropane, NSC 5369 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitropropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.09 |
| Formel vikt | 89.0477 |