Läs mer
2-Nitropyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485077
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485077 1 g 1g
15495077 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32361.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33225-74-0
Molekylformel C6H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 168.108
MDL-nummer MFCD04114160
InChI-nyckel SXERXZLYZFAKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitropyridine-4-carboxylic acid, 2-nitroisonicotinic acid, 2-nitro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-nitro-4-pyridine carboxylic acid, 2-nitro-isonicotinic acid, 2-nitropyridine-4-carboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-nitro, 2-nitroisonicotinicacid, ksc222a1b
PubChem CID 2762837
LEDER C1=CN=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitropyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∽170°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.