Läs mer
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479833
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479833 100 g 100g
11459833 5 g 5g
11469833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12970.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Det används vid syntes av porösa material genom termisk polykondensering av 2-nitroresorcinol/cyanurklorid i emulsioner. Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och en mellanprodukt för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används vid syntes av porösa material genom termisk polykondensering av 2-nitroresorcinol/cyanurklorid i emulsioner. Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och en mellanprodukt för organisk syntes.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 601-89-8
Molekylformel C6H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 155.11
MDL-nummer MFCD00007124
InChI-nyckel ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
PubChem CID 11760
IUPAC-namn 2-nitrobensen-1,3-diol
LEDER OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroresorcinol
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2048819
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vikt 155.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.