Läs mer
2-nitroso-5-dimethylaminophenol hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-nitroso-5-dimethylaminophenol hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-10(2)6-3-4-7(9-12)8(11)5-6;/h3-5,11H,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 202.0509 |