missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Mikromol™
Beskrivning
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole |
| CAS | 54786-86-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H12 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Gliclazide Imp. B (EP), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-2-nitroso- (9CI), 3-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, N-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, Gliclazide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2 |
| LEDER | O=NN1CC2CCCC2C1 |
| IUPAC-namn | 2-nitroso-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?