Läs mer
2-Nitrosopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrosopyridine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H |
| Formel vikt | 108.0324 |