Läs mer
2-nitrotereftalsyra 1-metylester, 97 %
Produktkod. 11446220
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446220 25 g 25g
11436220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27121.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 35092-89-8 | C9H7NO6 | 225,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35092-89-8
Molekylformel C9H7NO6
Molekylvikt (g/mol) 225.16
MDL-nummer MFCD00024510
InChI-nyckel MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
PubChem CID 98592
IUPAC-namn 4-(metoxikarbonyl)-3-nitrobensoesyra
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Smältpunkt 173 °C till 178 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.