Läs mer
2-Nitrothiophene-4-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362996
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11362996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10793.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75428-45-4
Molekylformel C5H3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 157.143
MDL-nummer MFCD00052581
InChI-nyckel JYVNBTUBCTXNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrothiophene-4-carboxaldehyde, 5-nitro-3-thiophenecarbaldehyde, 4-formyl-2-nitrothiophene, 3-thiophenecarboxaldehyde,5-nitro, 3-formyl-5-nitrothiophene, 5nitro-3-thiophenecarbaldehyde, 5-nitrothiophene-3carboxaldehyde, 2-nitro-4-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitrothiophene-3-carboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,9ci
PubChem CID 144730
IUPAC-namn 5-nitrothiophene-3-carbaldehyde
LEDER C1=C(SC=C1C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrothiophene-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 79 °C till 81 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1342966
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 157.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.