Läs mer
2-nitrotiofen, teknik. 85 %
Produktkod. 11488057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488057 25 g 25g
11478057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17464.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 609-40-5 | C4H3NO2S | 129,133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-40-5
Molekylformel C4H3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 129.133
MDL-nummer MFCD00005425
InChI-nyckel JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-nitro, 2-nitro-thiophene, 2-nitro thiophene, 2-nitrothiophene, tech, nitrothiophene, 2-nitrothiofene, pubchem5570, 2-nitrothiophene, tech., acmc-1aw2t, wln: t5sj bnw
PubChem CID 11866
IUPAC-namn 2-nitrotiofen
LEDER C1=CSC(=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrothiophene
Smältpunkt 43°C to 45°C
Densitet 1.3644
Kokpunkt 224°C to 225°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Kvantitet 25 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 129.14
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.