Läs mer
2-nitrotiofen (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrothiophene (Technical Grade) |
| CAS | 609-40-5 |
| Molekylformel | C4H3NO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | alpha-Nitrothiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | 2-nitrotiofen |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.14 |
| Formel vikt | 128.9884 |