Läs mer
2-Nitrotoluene-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitrotoluene ring-d4 |
| CAS | 115049-76-8 |
| Molekylformel | C7 2H4 H3 N O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Toluene-2,3,4,5-d4, 6-nitro- (6 CI), 2-Nitrotoluene (ring-D4), o-Nitrotoluene (phenyl-D4), 1-Methyl-2-nitrobenzene-3,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(C)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-methyl-6-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.16 |
| Formel vikt | 141.0728 g/mol |
| Visa mer |