Läs mer
2-nitrotoluen, 99+%
Produktkod. 11465503
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465503 100 g 100g
11475503 500 g 500g
11485503 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11465503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13446.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Används som ett mellanprodukt, reagens, som prekursor och som energitillskott av kväve, kol | CAS: 88-72-2 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
2-Nitrotoluen används som en mellanprodukt för o-toludinsyntesen, som finner tillämpning inom färgämnesindustrin. Det används som ett reagens för att detektera och fotometriskt bestämma oxidationsmedel. Det används också vid bestämning av blåsyrahalten i luften. Det fungerar som en prekursor för att framställa 2-amino-4-klortoluen, 2-amino-6-klortoluen, nitrotoluensulfonsyror och toluennitrosulfonsyraklorider. Det fungerar som ett kvävetillskott i odlingsmediet av pseudomonas sp. stam ClSl. Det fungerar som ett kol- och energitillskott i odlingsmediet av Pseudomonas sp. stam JS42.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Nitrotoluen används som mellanprodukt för o-toludinsyntesen, som finner tillämpning inom färgämnesindustrin. Det används som ett reagens för att detektera och fotometriskt bestämma oxidationsmedel. Det används också vid bestämning av blåsyrahalten i luften. Det fungerar som en prekursor för att framställa 2-amino-4-klortoluen, 2-amino-6-klortoluen, nitrotoluensulfonsyror och toluennitrosulfonsyraklorider. Det fungerar som ett kvävetillskott i odlingsmediet av pseudomonas sp. stam ClSl. Det fungerar som ett kol- och energitillskott i odlingsmediet av Pseudomonas sp. stam JS42.
Löslighet
Blandbar med aceton, bensen, kloroform, dietyleter, etanol och petroleumeter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka baser, svavelsyra, reduktionsmedel, väte och natrium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-72-2
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD00007157
InChI-nyckel PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrotoluene, o-nitrotoluene, o-nitrotoluol, o-methylnitrobenzene, benzene, 1-methyl-2-nitro, toluene, o-nitro, 2-methyl-1-nitrobenzene, 2-nitrotoluol, ortho-nitrotoluol, 2-methylnitrobenzene
PubChem CID 6944
ChEBI CHEBI:33098
IUPAC-namn 1-metyl-2-nitrobensen
LEDER CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrotoluene
Smältpunkt -4 °C
Densitet 1.166
Kokpunkt 224 °C till 226 °C
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1664
Beilstein 1907580
Merck Index 14,6650
Löslighetsinformation Blandbar med aceton, bensen, kloroform, dietyleter, etanol och petroleumeter; Oblandbar med vatten.
Formel vikt 137.14
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitrotoluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrotoluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.