missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitrotoluene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -9°C |
| Densitet | 1.16 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 221°C to 222°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00007157 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene, 2-Nitrotoluene |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?