Läs mer
2-nitrotoluen, TRC
Produktkod. 30481117
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30481117 10 g
1 options
Produktkod. 30481117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN57230610G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrotoluene
CAS 88-72-2
Molekylformel C7 H7 N O2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzene','1-methyl-2-nitro-, Toluene','o-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-nitrobenzene, 2-Methyl-1-nitrobenzene, 2-Methylnitrobenzene, 2-Nitrotoluene, NSC 9577, o-Methylnitrobenzene, o-Mononitrotoluene, o-Nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-metyl-2-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.0477