Läs mer
2-Nitrotrifluormetylbensen, Mikromol™
Produktkod. 30050422
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050422 25 mg
1 options
Produktkod. 30050422 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.110025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Nitrotrifluormetylbensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Nitrobenzotrifluoride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 F3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-nitro-2-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 191.107
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 191,0194 g/mol