Läs mer
2-Nonadecanone, tech. 80%
Produktkod. 11424677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424677 25 g 25g
11414677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21178.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-66-3 | C19H38O | 282.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-66-3
Molekylformel C19H38O
Molekylvikt (g/mol) 282.51
MDL-nummer MFCD00026671
InChI-nyckel IEDKVDCIEARIIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonadecanone, nonadeca-2-one, methyl heptadecyl ketone, acmc-20anop, 2-oxononadecan-3-yl, n-heptadecyl methyl ketone
PubChem CID 69423
IUPAC-namn nonadecan-2-one
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nonadecanone
Smältpunkt 54°C to 56°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Linjär formel CH3(CH2)16COCH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 1708703
Formel vikt 282.51
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.