Läs mer
2-Nonanone, 98+%
Produktkod. 11309569
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309569 100 g 100g
11439353 50 g 50g
11429353 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11781.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142.242 g/mol
2-Nonanon användes för att analysera känsligheten hos sensorer belagda med nafion och karbovax för att certifiera ostprover. Den användes för att studera bindning avβ -laktoglobulin till alkanoner. Används även för att analysera känsligheten hos sensorer belagda med nafion och karbovax för att certifiera ostprover och för att studera bindning avβ -laktoglobulin till alkanoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Nonanon användes för att analysera känsligheten hos sensorer belagda med nafion och karbovax för att certifiera ostprover. Den användes för att studera bindning avβ -laktoglobulin till alkanoner. Används även för att analysera känsligheten hos sensorer belagda med nafion och karbovax för att certifiera ostprover och för att studera bindning avβ -laktoglobulin till alkanoner.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 821-55-6
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00009553
InChI-nyckel VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
IUPAC-namn nonan-2-one
LEDER CCCCCCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nonanone
Smältpunkt -15°C
Densitet 0.826
Kokpunkt 195°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 100 g
Beilstein 1743645
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 142.24
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.