Läs mer
2-Nonanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10553501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10553501 100 mL Glasflaska 100ml
10123340 5 mL Glasflaska 5ml
10227403 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10553501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148781000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 821-55-6
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.24
MDL-nummer MFCD00009553
InChI-nyckel VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
IUPAC-namn nonan-2-one
LEDER CCCCCCCC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nonanone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -21.0°C
Färg Gult
Densitet 0.8260g/mL, 0.826
Kokpunkt 188.0°C to 190.0°C
Flampunkt 68°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)6COCH3
Brytningsindex 1.4200 to 1.4220
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 709
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Formel vikt 142.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.