Läs mer
2-Nonen-1-ol-D2, TRC
Produktkod. 30481341
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481341 10 mg
30474545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30481341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64961210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1335435-91-0
Molekylformel C9H16D2O
Molekylvikt (g/mol) 144.25
Synonym 2-Nonenol-D2
IUPAC-namn (E)-non-2-en-2,3-d2-1-ol
LEDER OC/C([2H])=C([2H])/CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nonen-1-ol-D2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+/i7D,8D
Formel vikt 144.15