Läs mer
2-(Nonylthio)propanamide, TRC
Codice prodotto. 30465241
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30465241 50 mg
30470778 250 mg
30471601 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30465241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN65048550MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1021343-21-4
Molekylformel C6 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 114.142
IUPAC-namn 1-methylcyclobutane-1-carboxylic acid
LEDER CC1(CCC1)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-(Nonylthio)propanamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 114.068
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.