Läs mer
2-(Nonyltio)propanamid, TRC
Produktkod. 30471601
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471601 10 mg
30465241 50 mg
30470778 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30471601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN65048510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1021343-21-4
Molekylformel C6 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 114.142
IUPAC-namn 1-metylcyklobutan-1-karboxylsyra
LEDER CC1(CCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Nonylthio)propanamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 114.068