Läs mer
2-Nonyn-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332496
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332496 25 g 25g
11322496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06380.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5921-73-3 | C9H16O | 140.23 g/mol
2-Nonyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Nonyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär
.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5921-73-3
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.23
MDL-nummer MFCD00041566
InChI-nyckel XERDOEKKHDALKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonyn-1-ol, pubchem13067, acmc-1apv0
PubChem CID 80017
IUPAC-namn icke-2-yn-1-ol
LEDER CCCCCCC#CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nonyn-1-ol
Densitet 0.873
Kokpunkt 109°C to 111°C (11 mmHg)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 25 g
Beilstein 1745753
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 140.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.