Läs mer
2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N4OS.2ClH/c1-8-10(2-3-16)17-7-15(8)5-9-4-13-6-14-11(9)12;;/h4,6-7,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 322.0422 |
| Procent renhet | >95% |