missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Norbornanesulfonyl Chloride, TRC

Produktkod. 30410925
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410925 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN661235100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Norbornanesulfonyl Chloride
CAS 89893-52-7
Molekylformel C7H11ClO2S
Kvantitet 100 mg
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptane-2-sulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H11ClO2S/c8-11(9,10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7-/m0/s1
LEDER ClS(=O)(=O)[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2
IUPAC-namn (1S,3S,4R)-bicyclo[2.2.1]heptane-3-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 194.68
Formel vikt 194.0168
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.