missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Norbornanesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Norbornanesulfonyl Chloride |
| CAS | 89893-52-7 |
| Molekylformel | C7H11ClO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClO2S/c8-11(9,10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7-/m0/s1 |
| LEDER | ClS(=O)(=O)[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2 |
| IUPAC-namn | (1S,3S,4R)-bicyclo[2.2.1]heptane-3-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.68 |
| Formel vikt | 194.0168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?