Läs mer
2-NP-AMOZ, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-NP-AMOZ |
| CAS | 183193-59-1 |
| Molekylformel | C15 H18 N4 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(4-Morpholinylmethyl)-3-[[(2-nitrophenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, NPAMOZ |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+ |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O |
| IUPAC-namn | 5-(morpholin-4-ylmethyl)-3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.33 |
| Formel vikt | 334.1277 |