Läs mer
2-NP-AOZ-d4, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16626193 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16626193 10 mg
1 options
Produktkod. 16626193 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R165910MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-NP-AOZ-d4
CAS 1007478-57-0
CAS Max % ≤ 100%
Färg White
Smältpunkt 186°C to 188°C
Synonym 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4
Molekylvikt (g/mol) 239.22 g/mol
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Nitrofuran Metabolites