Läs mer
2-NP-AOZ-d4, TRC
Produktkod. 17907069
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17907069 2.5 mg 2.5mg
30132806 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17907069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN8950022.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1007478-57-0
Molekylformel C10 2H4 H5 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 239.22
Synonym 2-NP-AOZ D4
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetradeuterio-3-[(E)-(2-nitrofenyl)metylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-on
LEDER [2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+](=O)[O-])C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-NP-AOZ D4
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
Formel vikt 239.0844