missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-NP-AOZ, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-NP-AOZ |
| CAS | 19687-73-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H9 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Oxazolidinone','3-[(o-nitrobenzylidene)amino]- (8CI), 3-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, NPAOZ |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+ |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CCOC2=O |
| IUPAC-namn | 3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?